Learn More
Abnova™ ZNF2 Recombinant Protein
Código de producto. p-3723463
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16161942
Marca: Abnova™ H00007549P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Número de acceso AAH05068
Para utilizar con (aplicación) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulación 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID de gen (Entrez) 7549
Peso molecular 57.86
Nombre ZNF2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervalo de pH 8
Método de preparación In vitro wheat germ expression system
Método de purificación Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Pruebas de control de calidad 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Cantidad 10 μg
Fuente Wheat Germ (in vitro)
Inmunógeno MGTEKQSPSGETRKKSLSRDKGLRRRSALSREILTKERHQECSDCGKTFFDHSSLTRHQRTHTGEKPYDCRECGKAFSHRSSLSRHLMSHTGESPYECSVCSKAFFDRSSLTVHQRIHTGEKPFQCNECGKAFFDRSSLTRHQRIHTGESPYECHQCGKAFSQKSILTRHQLIHTGRKPYECNECGKAFYGVSSLNRHQKAHAGDPRYQCNECGKAFFDRSSLTQHQKIHTGDKPHECSECGKAFSQRCRLTRHQRVHTGEKPFECTVCGKVFSSKSSVIQHQRRYAKQGID
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen A1-5/ZNF661/Zfp661
Nombre común ZNF2
Símbolo de gen ZNF2
Reactividad cruzada Human
Especie Wheat Germ (in vitro)
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína GST
Formulario Solution
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.