Learn More
Abnova™ ZNF2 Recombinant Protein
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Specifications
| Número de acceso | AAH05068 |
| Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| ID de gen (Entrez) | 7549 |
| Peso molecular | 57.86 |
| Nombre | ZNF2 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| Intervalo de pH | 8 |
| Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
| Método de purificación | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Pruebas de control de calidad | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Show More |