Learn More
ZNF18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17070-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16816904
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
ZNF18 be involved in transcriptional regulation.
Especificaciones
Especificaciones
ZNF18
Polyclonal
Unconjugated
ZNF18
HDSG1, KOX11, Zfp535, zinc finger protein 18, Zinc finger protein KOX11, ZKSCAN6, ZNF18, ZNF535
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
303226, 52712, 7566
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P17022, Q642B9, Q810A1
Znf18
ZNF18 Fusion Protein Ag10897
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat