missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF18 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7207543 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16816904 20 μL 20 microlitros
16806904 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16816904

Marca: Proteintech 170701AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF18 be involved in transcriptional regulation.

Especificaciones

Antígeno ZNF18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.13 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZNF18
N.º de referencia del gen P17022, Q642B9, Q810A1
Alias de gen HDSG1, KOX11, Zfp535, zinc finger protein 18, Zinc finger protein KOX11, ZKSCAN6, ZNF18, ZNF535
Símbolos de los genes Znf18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZNF18 Fusion Protein Ag10897
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 303226, 52712, 7566
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.