Learn More
ZNF165 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18200810 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
18200810 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18200810
Marca: Novus Biologicals NBP132507
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNF165 Polyclonal specifically detects ZNF165 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF165
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:3000, Immunohistochemistry 1:100-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:1000
Formulación 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 10% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Alias de gen Cancer/testis antigen 53, CT53Zinc finger and SCAN domain-containing protein 7, zinc finger protein 165, ZSCAN7LD65ZPF165
Símbolos de los genes ZNF165
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human ZNF165. The exact sequence is proprietary.
Peso molecular del antígeno 56 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7718
Especificidad de la prueba Tested in human. Not yet tested in any other species.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Show More Show Less
For Research Use Only