missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF114 Antibody (OTI6F4), Novus Biologicals™

Código de producto. 18117558 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18117558 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18117558

Marca: Novus Biologicals NBP246416

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Ensure accurate, reproducible results in Western Blot

ZNF114 Monoclonal specifically detects ZNF114 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF114
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 1.0% BSA and 50% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen MGC149700, MGC17986, zinc finger protein 114, zinc finger protein 114 (Y18)
Símbolos de los genes ZNF114
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZNF114 (NP_705836) produced in E.coli.
Peso molecular del antígeno 47.6 kDa
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 163071
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.