missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF114 Antibody (OTI6F4), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18184937 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18184937 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18184937

Marca: Novus Biologicals NBP274931B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZNF114 Monoclonal specifically detects ZNF114 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZNF114
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI6F4
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen MGC149700, MGC17986, zinc finger protein 114, zinc finger protein 114 (Y18)
Símbolos de los genes ZNF114
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human ZNF114 (NP_705836) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 163071.0
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.