Learn More
ZNF10 Antibody (1E1), Novus Biologicals™
Código de producto. 18420080 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18420080 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18420080
Marca: Novus Biologicals H00007556M03
Mouse Monoclonal Antibody
ZNF10 Monoclonal antibody specifically detects ZNF10 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNF10
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1E1
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_056209
Alias de gen KOX1zinc finger protein 10 (KOX 1), zinc finger protein 10, Zinc finger protein KOX1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ZNF10 (NP_056209.2, 1 a.a. ~ 98 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDAKSLTAWSRTLVTFKDVFVDFTREEWKLLDTAQQIVYRNVMLENYKNLVSLGYQLTKPDVILRLEKGEEPWLVEREIHQETHPDSETAFEIKSSVS
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7556
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ