Learn More
ZNDR1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200073634 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18208951 100 μL 100 microlitros
18625408 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18208951
Marca: Novus Biologicals NBP255396
Rabbit Polyclonal Antibody
ZNDR1 Polyclonal specifically detects ZNDR1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZNDR1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DNA-directed RNA polymerase I subunit RPA12, HTEX-6, hZR14, MGC13376, RNA polymerase I small specific subunit Rpa12, Rpa12, tctex-6, TEX6, transcription-associated zinc ribbon protein, zinc ribbon domain containing 1, zinc ribbon domain containing, 1, Zinc ribbon domain-containing protein 1
Símbolos de los genes ZNRD1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:CIRCGFNINVRDFEGKVVKTSVVFHQLGTAMPMSVEEGPECQGPVVDRRCPRCGHEGMAYHTRQMRSADEGQTVFYTCT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30834
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.