missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZMYM4 Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18254196 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18254196 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18254196 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP282054FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZMYM4 Polyclonal antibody specifically detects ZMYM4 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZMYM4
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CDIR, cell death inhibiting RNA, KIAA0425DKFZp686L0547, MYM, zinc finger MYM-type protein 4, Zinc finger protein 262DKFZp686B09210, zinc finger, MYM-type 4, ZNF198L3, ZNF262
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZMYM4 antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ZMYM4. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ZMYM4. Amino Acid Squence: EVHEELAKAKSEDSDVE
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9202
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.