Learn More
ZMYM4 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200062989 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18673391 0.02 mL 0.02 ml
18619970 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18673391
Marca: Novus Biologicals NBP2946760.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
ZMYM4 Polyclonal antibody specifically detects ZMYM4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZMYM4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen CDIR, cell death inhibiting RNA, KIAA0425DKFZp686L0547, MYM, zinc finger MYM-type protein 4, Zinc finger protein 262DKFZp686B09210, zinc finger, MYM-type 4, ZNF198L3, ZNF262
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 35-230 of human ZMYM4 (NP_005086.2). TEMSEDIDHNLTPTLDSMSYGMPNQTGSENSLLDEDDYFLNSGDLAGIPVVGSDNEDEQDFSSKDNLVSSIHTDDSLEVERRVTQHESDNENEIQIQNKLKKDFPKQFDQVSVFKSIRKDFSLVRENSKETFSGKEKNRDLTYEREKRLDKPHKDLDSRLKSSFFDKAANQVEETLHTHLPQTPETNFRDSSYPFA
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9202
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG