missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ziritaxestat, MedChemExpress

Código de producto. 16456287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16456287 5 mg 5 miligramos
16442776 25 mg 25 miligramos
16439976 50 mg 50 miligramos
16434676 100 mg 100 miligramos
16413568 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16456287

Marca: Medchem Express HY101772

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Ziritaxestat (GLPG1690) is a first-in-class autotaxin (ATX) inhibitor, with an IC50 of 131 nM and a Ki of 15 nM.

Ziritaxestat (GLPG1690) is a first-in-class autotaxin (ATX) inhibitor, with an IC50 of 131 nM and a Ki of 15 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Ziritaxestat
CAS 1628260-79-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H33FN8O2S
Cantidad 5 mg
Sinónimo GLPG1690
Información de solubilidad DMSO : 41.67 mg/mL (70.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC=C(F)C=C2)N=C(N(C3=C(CC)N=C4C(C)=CC(N5CCN(CC(N6CC(O)C6)=O)CC5)=CN43)C)S1
Peso molecular (g/mol) 588.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.7
Porcentaje de pureza 98.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.