Learn More
Cloruro de circonio(IV), 98 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-40907 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10114980 5 g Frasco de vidrio 5 g
10308680 100 g Frasco de vidrio 100 g
10318680 500 g Frasco de vidrio 500 g
13418458 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
4 options
Código de producto. 10114980
Marca: Thermo Scientific Acros 206410050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10026-11-6 | Cl4Zr | 233.03 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-11-6
Fórmula molecular Cl4Zr
Peso molecular (g/mol) 233.03
Número MDL MFCD00011306
Sinónimo Zirconium tetrachloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zirconium(IV) chloride
Punto de fusión 437.0°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Forma física Polvo fino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal ZrCl4
Beilstein 01,1295
Fieser 13,16
Índice Merck 15,10374
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl and zro2, soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.03
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Densidad 2.8
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zirconium(IV) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.