Learn More
Merck Puntas de pipeta ZipTip™
Tienda Merck ProductosDescripción
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
Un lecho de 0,6 μl de C18, C4, o un SCX (intercambio catiónico fuerte) se fija en el extremo de una punta de pipeta de 10 μL de tal manera que no haya volumen muerto; las muestras concentradas y purificadas se eluyen de 1 a 4 μL. Para aplicaciones que requieren volúmenes de elución más pequeños (por ejemplo <1 μL), las puntas ZipTip μ-C18 presentan un formato de microlecho que contiene 0,2μl de medio.
- Concentrar y purificar muestras biológicas de 1–100 μL
- Ideal para purificar y concentrar femtomoles a picomoles de péptidos, proteínas u oligonucleótidos en minutos antes de la espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar y otras técnicas analíticas.
Información de órdenes
Disponibles en dos configuraciones de embalaje: bandejas resellables (paquetes de 8 y 24 puntas) y gradillas de puntas de 96 posiciones (paquetes de 96 y paquetes de 960 puntas)
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud (imperial) | 1,2 in |
| Longitud (métrico) | 3 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Con medios de intercambio de cationes fuertes |
| Estilo de punta | Especializado, Fijado por medios |
| Cantidad | 96/paquete |
| Para utilizar con (equipo) | Universal Fit |
| Línea de productos | ZipTipTM |
| Material | Polipropileno |