Learn More
Merck Puntas de pipeta ZipTip™
Código de producto. 10740883 Tienda Merck Productos
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Con medios de intercambio de cationes fuertes
Medios C18
Medios C4
Microlecho de medios C18
Cantidad:
8/Paq.
96/paquete
960/Paq.
Tamaño de la unidad:
8 PCS
960 PCS
paquete de 96
paquete de 960
Código de producto. 10740883
Marca: Merck ZTC18M096
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
Un lecho de 0,6 μl de C18, C4, o un SCX (intercambio catiónico fuerte) se fija en el extremo de una punta de pipeta de 10 μL de tal manera que no haya volumen muerto; las muestras concentradas y purificadas se eluyen de 1 a 4 μL. Para aplicaciones que requieren volúmenes de elución más pequeños (por ejemplo <1 μL), las puntas ZipTip μ-C18 presentan un formato de microlecho que contiene 0,2μl de medio.
  • Concentrar y purificar muestras biológicas de 1–100 μL
  • Ideal para purificar y concentrar femtomoles a picomoles de péptidos, proteínas u oligonucleótidos en minutos antes de la espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar y otras técnicas analíticas.
Información de órdenes
Disponibles en dos configuraciones de embalaje: bandejas resellables (paquetes de 8 y 24 puntas) y gradillas de puntas de 96 posiciones (paquetes de 96 y paquetes de 960 puntas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud (imperial) 1,2 in
Longitud (métrico) 3 cm
Para utilizar con (aplicación) Microlecho de medios C18
Estilo de punta Especializado, Fijado por medios
Cantidad 96/paquete
Para utilizar con (equipo) Universal Fit
Línea de productos ZipTipTM