missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zincon Sodium Salt, MP Biomedicals™
177.02€
Identificadores de productos químicos
CAS | 62625-22-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H16N4NaO6S |
Peso molecular (g/mol) | 463.42 |
Clave InChI | IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N |
Sinónimo | 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene |
PubChem CID | 131856391 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11499801
|
MP Biomedicals
0215831705 |
5 g |
177.02€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Identificadores de productos químicos
62625-22-3 | |
463.42 | |
2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene | |
Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio |
C20H16N4NaO6S | |
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N | |
131856391 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na] |
Especificaciones
Zincon Sodium Salt | |
C20H16N4NaO6S | |
IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N | |
Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-dién-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidol]hidrazinil]benzoico;sodio | |
131856391 | |
Sólido |
62625-22-3 | |
2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene | |
C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na] | |
463.42 | |
462.4 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 263-651-1
Recommended Storage : Almacenar entre 2° y 8 °C