Learn More
Sulfato de cinc heptahidrato, 99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
41.30€ - 356.00€
CAS | 7446-20-0 |
---|---|
Fórmula molecular | H14O11SZn |
Peso molecular (g/mol) | 287.54 |
Número MDL | MFCD00149894 |
Clave InChI | RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o |
PubChem CID | 62640 |
ChEBI | CHEBI:32312 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10065850
|
Thermo Scientific Acros
424605000 |
500 g | Frasco de plástico |
41.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10267273
|
Thermo Scientific Acros
424600010 |
1 kg | Frasco de plástico |
65.60€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10301461
|
Thermo Scientific Acros
424600030 |
3 kg | Frasco de plástico |
157.00€
3 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10013633
|
Thermo Scientific Acros
424600100 |
10 kg | Tambor de plástico |
356.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
7446-20-0 | |
287.54 | |
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L | |
62640 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
H14O11SZn | |
MFCD00149894 | |
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o | |
CHEBI:32312 |
Especificaciones
Zinc sulfate heptahydrate | |
7446-20-0 | |
4.4 to 6.0 (5% soln. at 25°C) | |
99.0 to 103% (Complexometry) | |
ZnSO4·7H2O | |
15, 10359 | |
Solubility in water: 960g/L. Other solubilities: 1g/2.5mL glycerol, insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
287.54 | |
CHEBI:32312 | |
99% |
100.0°C | |
Blanco | |
Crystals | |
H14O11SZn | |
MFCD00149894 | |
zinc sulfate heptahydrate, zinc sulfate jan, zinc sulfate 1:1 heptahydrate, unii-n57ji2k7wp, zinc vitriol heptahydrate, zinc sulfate heptahydrate 1:1:7, white vitriol heptahydrate, ccris 5563, zinc sulfate znso4 heptahydrate, znso4.7h2o | |
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L | |
cinc;sulfato;heptahidrato | |
62640 | |
287.53 | |
Reactivo ACS |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P:
Usar protección para los ojos/la cara.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Evitar su liberación al medioambiente.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH5300000.
- Zinc sulfate heptahydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Zinc sulfate heptahydrate, Zinc sulfate
RUO - Para uso exclusivo en investigación