Learn More
Nitrato de cinc hexahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
68.80€ - 556.00€
CAS | 10196-18-6 |
---|---|
Fórmula molecular | H12N2O12Zn |
Peso molecular (g/mol) | 297.48 |
Número MDL | MFCD00149889 |
Clave InChI | JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a |
PubChem CID | 15865313 |
Nombre IUPAC | cinc; dinitrato; hexahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10796301
|
Fisher Chemical
Z/1150/50 |
250 g | |||||||
10020360
|
Fisher Chemical
Z/1150/53 |
500 g |
556.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
10196-18-6 | |
297.48 | |
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N | |
15865313 | |
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12N2O12Zn | |
MFCD00149889 | |
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a | |
cinc; dinitrato; hexahidrato |
Especificaciones
36°C | |
Blanco | |
Sólido | |
MFCD00149889 | |
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N | |
cinc; dinitrato; hexahidrato | |
15865313 | |
Jarra de plástico para polvo |
10196-18-6 | |
5.1 | |
H12N2O12Zn | |
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a | |
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
297.48 | |
297.46g/mol |