Learn More
Nitrato de cinc hexahidrato, 99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
61.30€ - 546.00€
CAS | 10196-18-6 |
---|---|
Fórmula molecular | H12N2O12Zn |
Peso molecular (g/mol) | 297.48 |
Número MDL | MFCD00149889 |
Clave InChI | JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a |
PubChem CID | 15865313 |
Nombre IUPAC | cinc; dinitrato; hexahidrato |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11311679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012313.36 |
500 g |
61.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11321679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012313.A3 |
2 kg |
154.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11331679
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012313.A9 |
10 kg |
546.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Zinc nitrate hexahydrate is used in the synthesis of coordination polymers. It is utilized in the preparation of zinc oxide based nanowires. It is also used as a mordant in dyeing. It is involved in the preparation of a new microporous, organically templated zinc phosphate, which finds application as catalysts and other applications involving microporosity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
10196-18-6 | |
297.48 | |
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N | |
15865313 | |
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12N2O12Zn | |
MFCD00149889 | |
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a | |
cinc; dinitrato; hexahidrato |
Especificaciones
Zinc nitrate hexahydrate | |
10196-18-6 | |
99% (metals basis) | |
MFCD00149889 | |
Soluble in water,alcoholSoluble in water and ethanol. | |
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
297.48 | |
297.47 (189.38 Anhydrous) | |
2.07 g/mL |
∽36°C | |
cristalino/a/s | |
H12N2O12Zn | |
zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a | |
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N | |
cinc; dinitrato; hexahidrato | |
15865313 | |
Hygroscopic |
Safety and Handling
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:5,1; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-943-8
missing translation for 'rtecsNumber' : ZH4775000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar bajo argón
- Zinc nitrate hexahydrate
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate, zinc nitrate
RUO – Research Use Only