Learn More
Cinc, granulado, malla 30, Thermo Scientific Chemicals
38.80€ - 402.00€
CAS | 7440-66-6 |
---|---|
Fórmula molecular | Zn |
Peso molecular (g/mol) | 65.38 |
Número MDL | MFCD00011291 |
Clave InChI | HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust |
PubChem CID | 23994 |
ChEBI | CHEBI:30185 |
Nombre IUPAC | zinc |
SMILES | [Zn] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10485425
|
Thermo Scientific Acros
222611000 |
100 g | Frasco de plástico |
38.80€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10276800
|
Thermo Scientific Acros
222615000 |
500 g | Frasco de plástico |
105.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10492875
|
Thermo Scientific Acros
222610025 |
2.5 kg | Frasco de plástico |
402.00€
2.50 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de reducciónIdentificadores de productos químicos
7440-66-6 | |
65.38 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
23994 | |
zinc |
Zn | |
MFCD00011291 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
CHEBI:30185 | |
[Zn] |
Especificaciones
Zinc | |
30 mesh, p.a. | |
420.0°C | |
7.1400g/mL | |
Zn | |
01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406 | |
dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust | |
[Zn] | |
65.38 | |
CHEBI:30185 | |
≥99.7% |
Gris | |
7440-66-6 | |
907.0°C | |
Zn | |
MFCD00011291 | |
15, 10326 | |
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N | |
zinc | |
23994 | |
65.38 | |
Polvo granular fino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
GHS P Statement:
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 231-175-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ZG8600000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Zinc, granular, 20 mesh
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido pirofórico Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P222-No dejar que entre en contacto con el aire.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizararena para la extinción.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
RUO – Research Use Only