missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zinc finger protein 639 Antibody (PCRP-ZNF639-2B2), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18521745 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18521745 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18521745

Marca: Novus Biologicals NBP314131MFV450

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Zinc finger protein 639 Monoclonal antibody specifically detects Zinc finger protein 639 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Zinc finger protein 639
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZNF639-2B2
Conjugado mFluor Violet 450 SE
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ANC_2H01, ZASC1ANC-2H01, zinc finger amplified in esophageal squamous cell carcinomas 1, zinc finger protein 639, Zinc finger protein ANC_2H01, Zinc finger protein ZASC1,6230400O18Rik
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human fragment (aa 406-485) of Zinc finger protein 639 (Uniprot: Q9UID6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51193
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.