Learn More
Bromuro de cinc, anhidro, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309738
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Mainly used in ocean wells as complete liquid, stationary liquid, amending liquid. It is also an important material in medical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7699-45-8
Fórmula molecular Br2Zn
Peso molecular (g/mol) 225.188
Número MDL MFCD00011294
Clave InChI VNDYJBBGRKZCSX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zincbromide, zinc ii bromide, acmc-209p7h, zinc 2+ ion dibromide, ksc378m6n, zinc bromide hydrate, puratronic™, zinc bromide, anhydrous 100g
PubChem CID 10421208
Nombre IUPAC cinc;dibromuro
SMILES [Zn+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 650°C
Nombre del producto químico o material Zinc bromide
Punto de fusión 394°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo, envasado bajo argón
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3260
Índice Merck 14,10129
Información de solubilidad Very soluble in ethanol and soluble in ethyl ether. Soluble in water (at 20°C 4470g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.19
Porcentaje de pureza 99.999%
Índice de refracción 1.5452
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.201 g/mL