missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZHX3 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18686459 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18686459 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18686459 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB10068219AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZHX3 Polyclonal antibody specifically detects ZHX3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZHX3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen FLJ93221, Sp38, zona pellucida binding protein, zona pellucida-binding protein 1, ZPBP1zona pellucida binding protein 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 150 and 200 of human zinc fingers and homeoboxes 3 using the numbering given in entry NP_055850.1 (GeneID 23051).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23051
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.