missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFYVE26 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590274 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590274 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590274 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP176331PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZFYVE26 Polyclonal antibody specifically detects ZFYVE26 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZFYVE26
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp686F19106, DKFZp781H1112, FYVE domain-containing centrosomal protein, FYVE-CENT, KIAA0321zinc finger FYVE domain-containing protein 26, spastic paraplegia 15 (complicated, autosomal recessive), Spastizin, SPG15, zinc finger, FYVE domain containing 26
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human SPG15. The immunogen is located within amino acids 1710 - 1760 of SPG15. Amino Acid Squence: KALDFPYPQREKRSDS
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23503
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.