missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZFP64 Antibody (PCRP-ZFP64-1H2), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18591041 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18591041 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18591041

Marca: Novus Biologicals NBP308648UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZFP64 Monoclonal antibody specifically detects ZFP64 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZFP64
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZFP64-1H2
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dJ548G19.1, dJ831D17.1, FLJ10734, FLJ12628, Zfp-64, Zinc finger protein 338MGC940, zinc finger protein 64, zinc finger protein 64 homolog (mouse), ZNF338
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZFP64 protein (Uniprot: Q9NTW7)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55734
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.