Learn More
ZFP36L1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18683002 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18683002 0.02 mL 0.02 ml
18686182 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18683002 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP2948280.02ml
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
ZFP36L1 Polyclonal antibody specifically detects ZFP36L1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ZFP36L1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:2000
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen ZBRK1KRAB zinc finger protein ZFQR, ZFQR, Zinc finger and BRCA1-interacting protein with a KRAB domain 1, zinc finger protein 350, Zinc finger protein ZBRK1, zinc-finger protein ZBRK1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-338 of human ZFP36L1 (NP_004917.2). MTTTLVSATIFDLSEVLCKGNKMLNYSAPSAGGCLLDRKAVGTPAGGGFPRRHSVTLPSSKFHQNQLLSSLKGEPAPALSSRDSRFRDRSFSEGGERLLPTQKQPGGGQVNSSRYKTELCRPFEENGACKYGDKCQFAHGIHELRSLTRHPKYKTELCRTFHTIGFCPYGPRCHFIHNAEERRALAGARDLSADRPRLQHSFSFAGFPSAAATAAATGLLDSPTSITPPPILSADDLLGSPTLPDGTNNPFAFSSQELASLFAPSMGLPGGGSPTTFLFRPMSESPHMFDSPPSPQDSLSDQEGYLSSSSSSHSGSDSPTLDNSRRLPIFSRLSISDD
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.02 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 677
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.