missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeta Opioid Receptor Antibody, FITC, Novus Biologicals™

Código de producto. 18631776 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. unitSize
18631776 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18631776

Marca: Novus Biologicals NBP299484F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Zeta Opioid Receptor Polyclonal antibody specifically detects Zeta Opioid Receptor in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.