missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeta Opioid Receptor Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18682471 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18682471 0.1 mL 0.10 ml
18659970 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18682471

Marca: Novus Biologicals NBP2945280.1ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Zeta Opioid Receptor Polyclonal antibody specifically detects Zeta Opioid Receptor in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Zeta Opioid Receptor
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gen 7-60, 7-60 protein, OGFr, opioid growth factor receptor, Protein 7-60, Zeta-type opioid receptor
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-280 of human Zeta Opioid Receptor (NP_031372.2). MDDPDCDSTWEEDEEDAEDAEDEDCEDGEAAGARDADAGDEDEESEEPRAARPSSFQSRMTGSRNWRATRDMCRYRHNYPDLVERDCNGDTPNLSFYRNEIRFLPNGCFIEDILQNWTDNYDLLEDNHSYIQWLFPLREPGVNWHAKPLTLREVEVFKSSQEIQERLVRAYELMLGFYGIRLEDRGTGTVGRAQNYQKRFQNLNWRSHNNLRITRILKSLGELGLEHFQAPLVRFFLEETLVRRELPGVRQSALDYFMFAVRCRHQRRQLVHFAWEHFRP
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, GPCR, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 11054
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.