Learn More
Thermo Scientific™ Placas de centrífuga y desalado Zeba™, MWCO de 7K
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Perform high-throughput protein recovery and sample desalting for mass spectrometry, HPLC, capillary electrophoresis, metabolite screening, and assay development with ready-to-use Pierce Zeba desalting chromatography columns, plates, and cartridges. Rapidly desalt protein and biological samples for manual or automated liquid chromatography (LC) with ≥95% retention of salts and other small molecular contaminants (<1,000 Da).
Las columnas, placas y accesorios de cartuchos de cromatografía de desalinización por centrifugación Zeba son dispositivos prácticos y listos para su uso, compatibles con los principales sistemas automatizados de cromatografía líquida o para el procesamiento manual con jeringas. Las columnas de polipropileno tienen un MWCO de 7000 y contienen una resina patentada de cromatografía de exclusión por tamaño de alto rendimiento (resina de alto rendimiento Zeba) que ofrece una excelente desalinización y recuperación de proteínas en un formato de centrífuga. Cuando se utilizan las columnas de desalinización por centrifugación Zeba, incluso las muestras de proteínas muy diluidas (25 µg/ml), se pueden procesar con éxito para obtener una retención (eliminación) superior al 95 % de sales y otras moléculas pequeñas (< 1000 MW), así como una buena recuperación de proteínas y otras macromoléculas (> 7000 MW).
Asimismo, las placas de desalinización Zeba (MWCO de 7000) son dispositivos de polipropileno que contienen resina de alto rendimiento Zeba y proporcionan un excelente rendimiento de desalinización de proteínas, con una alta recuperación de proteínas de > 7000 Da en formato de centrífuga para volúmenes de muestras pequeños. Las placas permiten una reproducibilidad rápida y consistente de pocillo a pocillo y de placa a placa para las separaciones a pequeña escala de grandes volúmenes. Las placas de desalinización por centrifugación de 96 pocillos no necesitan hidratación ni dispensación de la resina y proporcionan la misma alta recuperación de proteínas que las columnas de centrifugación con al menos un 95 % de eliminación de sales y otras moléculas pequeñas. Una placa puede procesar 96 volúmenes pequeños de muestra (de 20 a 100 µl) en solo cinco minutos, lo que ofrece una desalinización rápida y excepcional de proteínas.
Los cartuchos de cromatografía de desalinización Zeba contienen resina de alto rendimiento Zeba para aplicaciones de desalación o intercambio de tampones. Esta resina es ideal para eliminar compuestos de bajo peso molecular, como sales, colorantes fluorescentes, biotina y otros pequeños reactivos de etiquetado. Las muestras de proteínas se pueden procesar con una recuperación de proteínas insuperable y una retención del 95 % de las sales y otros contaminantes moleculares pequeños (< 1000 Da). Los cartuchos de desalinización Zeba proporcionan separaciones cromatográficas rápidas, fáciles y reproducibles y se pueden regenerar para varios usos.
Las ventajas de las columnas, placas y cartuchos de desalinización por centrifugación Zeba incluyen:
• Alta recuperación: la resina con bajo nivel de unión maximiza la recuperación de proteínas
• Rápido: no hay que cribar las fracciones ni esperar a que surjan las proteínas por flujo de gravedad
• Rentable: un rendimiento comparable a un coste inferior al de otras resinas disponibles en el mercado
• Fácil de usar: sin preparaciones ni equilibrios engorrosos de las columnas
• Flexible: disponible en columnas de centrifugación, placas de centrifugación con filtro y cartuchos para una serie de necesidades
Formatos disponibles
• Columnas de centrifugación: columnas de 75 µl, 0,5 ml (microcentrífuga), 2 ml, 5 ml y 10 ml
• Placas de centrifugación de 96 pocillos: placas de 96 pocillos con filtro predispensadas, compatibles con sistemas de centrifugación y colector de vacío para la purificación manual o automatizada
• Cartuchos de cromatografía: compatible con sistemas automatizados de cromatografía líquida y con procesamiento de jeringas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Columna de desalado de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. |
| Formato | Microcentrífuga, columna de centrifugación |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Tipo de columna | Exclusión de tamaño, resina exclusiva |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Línea de productos | Zeba |
| Cantidad | 50 columnas |
| Volumen (métrico) | 75 μl |
| Volumen de la muestra (métrico) | 2–12 µl |