missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEB2 Antibody (923328), DyLight 755, Novus Biologicals™

Código de producto. 18594585 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18594585 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18594585 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB73782Z

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZEB2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 923328
Conjugado DyLight 755
Dilución Immunohistochemistry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.