Learn More
ZEB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ZEB1 |
|---|---|
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16851135
|
Proteintech
21544-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16841135
|
Proteintech
21544-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The calculated molecular weight of ZEB1 is 124 kDa, but the post phosphorylation of protein is about 190-210 kDa. This is a rabbit polyclonal antibody raised against part of the full length of ZEB1 of human.
THOC3 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2, HPR1, ALY, and UAP56.TEX1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2 (MIM 300395), HPR1 (MIM 606930), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 606390).Especificaciones
| ZEB1 | |
| Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P37275, Q62947, Q64318 | |
| 21417, 25705, 6935 | |
| ZEB1 Fusion Protein Ag16204 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ZEB1 |
| 0.27 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| AREB6, BZP, DELTA EF1, delta EF1, Negative regulator of IL2, NIL 2 A, NIL 2 A zinc finger protein, NIL 2A, NIL2A, TCF 8, TCF8, Transcription factor 8, ZEB, ZEB1, ZFHEP, ZFHX1A | |
| ZEB1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |