missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The calculated molecular weight of ZEB1 is 124 kDa, but the post phosphorylation of protein is about 190-210 kDa. This is a rabbit polyclonal antibody raised against part of the full length of ZEB1 of human.
THOC3 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2, HPR1, ALY, and UAP56.TEX1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2 (MIM 300395), HPR1 (MIM 606930), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 606390).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZEB1 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ZEB1 |
| N.º de referencia del gen | P37275, Q62947, Q64318 |
| Alias de gen | AREB6, BZP, DELTA EF1, delta EF1, Negative regulator of IL2, NIL 2 A, NIL 2 A zinc finger protein, NIL 2A, NIL2A, TCF 8, TCF8, Transcription factor 8, ZEB, ZEB1, ZFHEP, ZFHX1A |
| Símbolos de los genes | ZEB1 |
| Mostrar más |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?