Learn More
ZEB1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16851135 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16851135 20 μL 20 microlitros
16841135 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16851135
Marca: Proteintech 215441AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
The calculated molecular weight of ZEB1 is 124 kDa, but the post phosphorylation of protein is about 190-210 kDa. This is a rabbit polyclonal antibody raised against part of the full length of ZEB1 of human.
THOC3 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2, HPR1, ALY, and UAP56.TEX1 is part of the TREX (transcription/export) complex, which includes THO2 (MIM 300395), HPR1 (MIM 606930), ALY (MIM 604171), and UAP56 (MIM 606390).
Especificaciones
Antígeno ZEB1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica ZEB1
N.º de referencia del gen P37275, Q62947, Q64318
Alias de gen AREB6, BZP, DELTA EF1, delta EF1, Negative regulator of IL2, NIL 2 A, NIL 2 A zinc finger protein, NIL 2A, NIL2A, TCF 8, TCF8, Transcription factor 8, ZEB, ZEB1, ZFHEP, ZFHX1A
Símbolos de los genes ZEB1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZEB1 Fusion Protein Ag16204
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21417, 25705, 6935
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.