missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZEB1 Monoclonal Antibody (OTI4B8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA802338S
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZEB1 Monoclonal antibody specifically detects ZEB1 in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| ZEB1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P37275 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 6935 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI4B8 | |
| Unconjugated | |
| ZEB1 | |
| [delta]EF1; 3110032K11Rik; AREB6; BZP; Delta EF1; delta-crystallin enhancer binding factor 1; deltaEF1; DELTA-EF1; FECD6; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger E-box-binding homeobox 1; MEB1; MGC133261; Negative regulator of IL2; Nil2; NIL2A; NIL-2A; NIL-2-A; NIL-2-A zinc finger protein; OTTHUMP00000019405; posterior polymorphous corneal dystrophy 3; PPCD3; RP11-472N13.4; Tcf18; TCF8; TCF-8; Transcription factor 8; transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression); Tw; twirler; ZEB; Zeb1; Zfhep; Zfhx1a; Zfx1a; Zfx1ha; zinc finger E-box binding homeobox 1; zinc finger E-box-binding homeobox 1; Zinc finger homeobox protein 1a; zinc finger homeodomain enhancer-binding protein | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-350 of human ZEB1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido