Learn More
ZEB1 Monoclonal Antibody (OTI4B8), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200013361
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17540873 30 μL 30 microlitros
17520873 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17540873
Marca: Origene Technologies TA802338S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ZEB1 Monoclonal antibody specifically detects ZEB1 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ZEB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4B8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZEB1
N.º de referencia del gen P37275
Alias de gen [delta]EF1; 3110032K11Rik; AREB6; BZP; Delta EF1; delta-crystallin enhancer binding factor 1; deltaEF1; DELTA-EF1; FECD6; LOW QUALITY PROTEIN: zinc finger E-box-binding homeobox 1; MEB1; MGC133261; Negative regulator of IL2; Nil2; NIL2A; NIL-2A; NIL-2-A; NIL-2-A zinc finger protein; OTTHUMP00000019405; posterior polymorphous corneal dystrophy 3; PPCD3; RP11-472N13.4; Tcf18; TCF8; TCF-8; Transcription factor 8; transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression); Tw; twirler; ZEB; Zeb1; Zfhep; Zfhx1a; Zfx1a; Zfx1ha; zinc finger E-box binding homeobox 1; zinc finger E-box-binding homeobox 1; Zinc finger homeobox protein 1a; zinc finger homeodomain enhancer-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-350 of human ZEB1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6935
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1