missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEB1 Antibody (OTI3G6), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18193227 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18193227 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18193227

Marca: Novus Biologicals NBP274910R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZEB1 Monoclonal specifically detects ZEB1 in Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZEB1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G6
Conjugado DyLight 550
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen AREB6MGC133261, delta-crystallin enhancer binding factor 1, DELTAEF1, FECD6, Negative regulator of IL2, NIL2A, NIL-2-A, NIL-2-A zinc finger protein, posterior polymorphous corneal dystrophy 3, PPCD3, TCF-8, TCF8BZP, Transcription factor 8, transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression), ZEB, Zfhep, ZFHX1A, zinc finger E-box binding homeobox 1, zinc finger E-box-binding homeobox 1, zinc finger homeodomain enhancer-binding protein
Símbolos de los genes ZEB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-350 of human ZEB1 (NP_110378) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Vision, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6935.0
Especies diana Human, Mouse, Rat, Canine, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.