missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
ZEB1 Monoclonal antibody specifically detects ZEB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ZEB1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | CL0151 |
| Conjugado | Janelia Fluor 549 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | AREB6MGC133261, delta-crystallin enhancer binding factor 1, DELTAEF1, FECD6, Negative regulator of IL2, NIL2A, NIL-2-A, NIL-2-A zinc finger protein, posterior polymorphous corneal dystrophy 3, PPCD3, TCF-8, TCF8BZP, Transcription factor 8, transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression), ZEB, Zfhep, ZFHX1A, zinc finger E-box binding homeobox 1, zinc finger E-box-binding homeobox 1, zinc finger homeodomain enhancer-binding protein |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | This antibody was developed using a recombinant protein derived from P37275, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?