missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEB1 Antibody (639914), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Código de producto. 30031296 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30031296 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30031296

Marca: Novus Biologicals FAB6708PEATT594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZEB1 Monoclonal antibody specifically detects ZEB1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZEB1
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 639914
Conjugado PE/ATTO 594
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS
Alias de gen AREB6MGC133261, delta-crystallin enhancer binding factor 1, DELTAEF1, FECD6, Negative regulator of IL2, NIL2A, NIL-2-A, NIL-2-A zinc finger protein, posterior polymorphous corneal dystrophy 3, PPCD3, TCF-8, TCF8BZP, Transcription factor 8, transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression), ZEB, Zfhep, ZFHX1A, zinc finger E-box binding homeobox 1, zinc finger E-box-binding homeobox 1, zinc finger homeodomain enhancer-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human ZEB1, Glu430-Ser575, Accession # P37275
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Chromatin Research, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Vision, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6935
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.