Learn More
Beskrivning
ZCCHC7 Polyclonal specifically detects ZCCHC7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifikationer
Specifikationer
| Antígeno | ZCCHC7 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | AIR1, FLJ22611, RP11-397D12.1, zinc finger CCHC domain-containing protein 7, zinc finger, CCHC domain containing 7 |
| Símbolos de los genes | ZCCHC7 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SNRWPQENKETQKEMKNKNRNWEKHRKADRHREVDEDFPRGPKTYSSPGSFKTQKPSKPFHRSSHYHTSREDKSPKEGKRGKQKKKERCWEDDDNDNLFLIKQ |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?