missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZCCHC7 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18207936 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Förpackningsstorlek:
0.10 ml
25 microlitros
Produktkod. Cantidad unitSize
18207936 0.1 mL 0.10 ml
18473831 25 μL 25 microlitros
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18207936

Brand: Novus Biologicals NBP189177

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ZCCHC7 Polyclonal specifically detects ZCCHC7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antígeno ZCCHC7
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen AIR1, FLJ22611, RP11-397D12.1, zinc finger CCHC domain-containing protein 7, zinc finger, CCHC domain containing 7
Símbolos de los genes ZCCHC7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SNRWPQENKETQKEMKNKNRNWEKHRKADRHREVDEDFPRGPKTYSSPGSFKTQKPSKPFHRSSHYHTSREDKSPKEGKRGKQKKKERCWEDDDNDNLFLIKQ
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84186
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.