Learn More
ZBTB48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | ZBTB48 |
|---|---|
| Concentración | 0.3 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16883155
|
Proteintech
24665-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16873155
|
Proteintech
24665-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ZBTB48 contains 1 BTB (POZ) domain and 11 C2H2-type zinc fingers. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and binds to and regulates the J and/or S elements in MHC II promoter.Especificaciones
| ZBTB48 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| P10074 | |
| 3104 | |
| ZBTB48 Fusion Protein Ag20301 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| ZBTB48 |
| 0.3 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| HKR3, pp9964, Protein HKR3, TZAP, ZBTB48, ZNF855 | |
| ZBTB48 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |