Learn More
ZBTB48 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16883155 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16883155 20 μL 20 microlitros
16873155 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16883155
Marca: Proteintech 246651AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
ZBTB48 contains 1 BTB (POZ) domain and 11 C2H2-type zinc fingers. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and binds to and regulates the J and/or S elements in MHC II promoter.
Especificaciones
Antígeno ZBTB48
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ZBTB48
N.º de referencia del gen P10074
Alias de gen HKR3, pp9964, Protein HKR3, TZAP, ZBTB48, ZNF855
Símbolos de los genes ZBTB48
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZBTB48 Fusion Protein Ag20301
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3104
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG