missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB46 Antibody (PCRP-ZBTB46-2B8), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18598932 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18598932 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18598932

Marca: Novus Biologicals NBP308298AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZBTB46 Monoclonal antibody specifically detects ZBTB46 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBTB46
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZBTB46-2B8
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BTB (POZ) domain containing 4, BTB/POZ domain-containing protein 4, BTBD4, dJ583P15.7, dJ583P15.8, FLJ13502, RINZF, zinc finger and BTB domain containing 46, zinc finger and BTB domain-containing protein 46, Zinc finger protein 340, ZNF340
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human ZBTB46 protein (Uniprot: Q86UZ6)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140685
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.