missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB40 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18267698 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18267698 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18267698 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281868

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZBTB40 Polyclonal specifically detects ZBTB40 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBTB40
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5 ug/ml, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 5 ug/mL
Formulación PBS
Alias de gen KIAA0478ZNF923, MGC133098, zinc finger and BTB domain containing 40, zinc finger and BTB domain-containing protein 40
Símbolos de los genes ZBTB40
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ZBTB40 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human ZBTB40. The immunogen is located within amino acids 180 - 230 of ZBTB40. Amino Acid Squence: PTAQESQRNAETPAETPTT
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9923
Especificidad de la prueba ZBTB40 antibody is human specific. At least two isoforms of ZBTB40 are known to exist. This antibody is predicted to not cross-react with other ZBTB protein family members.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.