missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBTB37 Antibody (OTI1D7), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18153067 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18153067 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18153067 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP274907AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZBTB37 Monoclonal specifically detects ZBTB37 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBTB37
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D7
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen D430004I08Rik, MGC2629, zinc finger and BTB domain containing 37, zinc finger and BTB domain-containing protein 37, ZNF908
Símbolos de los genes ZBTB37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 131-361 of human ZBTB37 (NP_115911) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84614.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.