missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZBP1/DLM-1/DAI Antibody (Zippy-1), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18626131 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18626131 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18626131

Marca: Novus Biologicals NBP280056PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZBP1/DLM-1/DAI Monoclonal antibody specifically detects ZBP1/DLM-1/DAI in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZBP1/DLM-1/DAI
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon Zippy-1
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen C20orf183, chromosome 20 open reading frame 183, DAI, DLM1, DLM-1, DLM1dJ718J7.3, DNA-dependent activator of interferon regulatory factors, DNA-dependent activator of IRFs, Tumor stroma and activated macrophage protein DLM-1, ZBP1 Z-DNA binding protein 1, Z-DNA binding protein 1, Z-DNA-binding protein 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant mouse ZBP1/DLM-1/DAI (aa 1-411)
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 81030
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.