missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZAP70, p Tyr494 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18146949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18146949 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18146949 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP118898

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ZAP70 Polyclonal specifically detects ZAP70 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot (Negative).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZAP70 (p Tyr494)
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Western Blot (Negative)
Formulación Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen NP_001070.2
Alias de gen 70 kDa zeta-associated protein, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, SRKFLJ17679, STDFLJ17670, Syk-related tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase ZAP-70, TZK, ZAP-70, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
Símbolos de los genes ZAP70
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno The immunogen recognized by this antibody maps to a region including tyrosines 493 and 494 (when they are phosphorylated) of human zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa using the numbering given in entry NP_001070.2 (GeneID 7535).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7535
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.