missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZAP70 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18236026 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18236026 0.1 mL 0.10 ml
18414671 25 μL 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18236026

Marca: Novus Biologicals NBP187000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

ZAP70 Polyclonal specifically detects ZAP70 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZAP70
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 to 0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 70 kDa zeta-associated protein, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, SRKFLJ17679, STDFLJ17670, Syk-related tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase ZAP-70, TZK, ZAP-70, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
Símbolos de los genes ZAP70
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:LIYCLKEACPNSSASNASGAAAPTLPAHPSTLTHPQRRIDTLNSDGYTPEPARITSPDKPRPMPMDTSVYESPYSDPEELKDKKLFLKRDNLLIADIELGCGNFGSVRQGVYRMRKKQIDVAIKVLKQGTEKADTEEMMR
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7535
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.