missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZAP70 Antibody (2F3.2), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18779741 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18779741 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18779741 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP247774G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ZAP70 Monoclonal antibody specifically detects ZAP70 in Human samples. It is validated for Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ZAP70
Aplicaciones Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 2F3.2
Conjugado DyLight 488
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 70 kDa zeta-associated protein, EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, SRKFLJ17679, STDFLJ17670, Syk-related tyrosine kinase, tyrosine-protein kinase ZAP-70, TZK, ZAP-70, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant ZAP-70 protein including residues 1-254 and encompassing SH2 domains of human ZAP70 (Uniprot: P43403)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Cell Biology, Immunology, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7535
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.