Learn More
Eurofins DiscoverX ZAP-70 Protein, Active
Descripción
ZA70 (Tyrosine Protein kinase ZAP-70, 70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase) is a cytosolic protein tyrosine kinase (PTK) and a member of the Syk family of proteins. ZA70 is expressed in human and murine thymocyte subsets, B cells, and peripheral T cell subsets and associates with zeta-chain to undergo tyrosine phosphorylation following TCR stimulation. ZA70 inhibitors may be useful as immunosuppressants.
GenBank L05148
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | mg/mL of enzyme in of 25 mMHepes/NaOH pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.5 mM DTT, 50% glycerol. Liquid at -20°C. |
| Peso molecular | 70.8 kDa |
| Cantidad | 20 μg |
| Especie | Human |
| Recombinante | Recombinant |
| Etiqueta de proteína | C-terminal 6His |
| Sistema de expresión | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Forma de proteína | Full-length |
| Grado de pureza o calidad | ≥66% |
| Expresión | ZAP-70, active |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.