missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eurofins DiscoverX ZAP-70 Protein, Active

Código de producto. 17360164
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
250 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
250 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17360164 20 μg 20 microgramos
17370164 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17360164 Proveedor Eurofins DiscoverX N.º de proveedor 14404

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Active, recombinant, human, full length ZAP-70 containing a C-terminal His6 tag, for use in Kinase Assays.

ZA70 (Tyrosine Protein kinase ZAP-70, 70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase) is a cytosolic protein tyrosine kinase (PTK) and a member of the Syk family of proteins. ZA70 is expressed in human and murine thymocyte subsets, B cells, and peripheral T cell subsets and associates with zeta-chain to undergo tyrosine phosphorylation following TCR stimulation. ZA70 inhibitors may be useful as immunosuppressants.

GenBank L05148

Especificaciones

Formulación mg/mL of enzyme in of 25 mMHepes/NaOH pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.5 mM DTT, 50% glycerol. Liquid at -20°C.
Peso molecular 70.8 kDa
Cantidad 20 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína C-terminal 6His
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Full-length
Grado de pureza o calidad ≥66%
Expresión ZAP-70, active
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.