Learn More
Labcon ZAP™ 20 μL Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
51.40€ - 123.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 20 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 1,95 in |
Longitud (métrico) | 49,7 mm |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16663932
|
Labcon
1055-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO | Estériles |
102.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16693932
|
Labcon
1055-965-016-9 |
96 puntas/gradilla | Estéril |
123.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16631913
|
Labcon
1055-165-010-9 |
1 punta/bolsa | Estéril |
86.25€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16673932
|
Labcon
1055-800-010-9 |
1000 Tips/Bag | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16683932
|
Labcon
1055-960-016-9 |
96 Tips/Rack | Non-sterile |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 20 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Spécification
20 μl | |
No esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
1,95 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Biselado | |
Universal Fit | |
ZAPTM |